Kluczowe dokumenty
PHL82669
α,β-Thujone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Wybierz wielkość
1080,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1080,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (GC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
Klucz InChI
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)