Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 522,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
522,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
description
reference substance for GC
composition
α-thujone, 90-98% , β-thujone, 2-10%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.450, n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
InChI key
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 99% | description technical, ~70% α-thujone basis, ~10% β-thujone basis | description ≥96.0% (GC) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.925 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.914 g/mL at 20 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?