Merck
PHL82568
Isorhamnetin 3-neohesperidoside
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone 3-neohesperidoside, Calendoflavoside
Wybierz wielkość
10 MG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1750,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
O1C(C(C(C(C1C)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)CO)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4cc(c(cc4)O)OC
InChI
1S/C28H32O16/c1-9-18(33)21(36)23(38)27(40-9)44-26-22(37)19(34)16(8-29)42-28(26)43-25-20(35)17-13(32)6-11(30)7-15(17)41-24(25)10-3-4-12(31)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-23,26-34,36-38H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
QHLKSZBFIJJREC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)