Merck
PHL82458
1′-Acetoxychavicol acetate
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Galangal acetate
Wybierz wielkość
10 MG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.25
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O([C@H](c1ccc(cc1)OC(=O)C)C=C)C(=O)C
InChI
1S/C13H14O4/c1-4-13(17-10(3)15)11-5-7-12(8-6-11)16-9(2)14/h4-8,13H,1H2,2-3H3/t13-/m0/s1
Klucz InChI
JAMQIUWGGBSIKZ-ZDUSSCGKSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substancewith assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water,residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on thecertificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)