Merck
PHL80481
Isoliquiritin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2′,4,4′-Trihydroxychalcone 4-glucoside, Isoliquiritoside
Wybierz wielkość
10 MG
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1550,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)\C=C\C(=O)c3c(cc(cc3)O)O
InChI
1S/C21H22O9/c22-10-17-18(26)19(27)20(28)21(30-17)29-13-5-1-11(2-6-13)3-8-15(24)14-7-4-12(23)9-16(14)25/h1-9,17-23,25-28H,10H2/b8-3+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Klucz InChI
YNWXJFQOCHMPCK-LXGDFETPSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: glycyrrhiza
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)