P2120000
Piretanide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Phenoxy-3-(1-pyrrolidinyl)-5-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
piretanide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Klucz InChI
UJEWTUDSLQGTOA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)