Kluczowe dokumenty
Y0001458
Piretanide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Piretanide, 4-Phenoxy-3-(1-pyrrolidinyl)-5-sulfamoylbenzoic acid
Wybierz wielkość
10 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.40
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
piretanide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)N3CCCC3)Oc2ccccc2
InChI
1S/C17H18N2O5S/c18-25(22,23)15-11-12(17(20)21)10-14(19-8-4-5-9-19)16(15)24-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,10-11H,4-5,8-9H2,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Klucz InChI
UJEWTUDSLQGTOA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Piretanid do badania przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of Na/K/2Cl transporter inhibition with piretanide on postischemic kidney function.
D Abendroth et al.
Transplantation proceedings, 28(1), 83-84 (1996-02-01)
[Study report: Hypertension therapy with organ protection. Piretanid and Ramipril: advantages with fixed combination].
Fortschritte der Medizin. Supplement : die Kongressinformation fur die Praxis, 164, 3-15 (1994-01-01)
N D Holliday et al.
British journal of pharmacology, 126(1), 269-279 (1999-03-02)
1. Short-circuit current (I(SC)) responses to carbachol (CCh) were investigated in Colony 1 epithelia, a subpopulation of the HCA-7 adenocarcinoma cell line. In Krebs-Henseleit (KH) buffer, CCh responses consisted of three I(SC) components: an unusual rapid decrease (the 10 s
R A Brown et al.
Journal of vascular research, 36(6), 492-501 (2000-01-12)
The inhibition by loop diuretics of K efflux (tracer (86)Rb) from the rat femoral arterial smooth muscle was measured in normotension and in DOCA-salt hypertension. The sensitivity sequence (bumetanide > piretanide > furosemide) was the characteristic pharmacological profile of (Na+K+Cl)
Bénédicte Buffin-Meyer et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 15(4), 876-884 (2004-03-23)
In response to chronic treatment with furosemide, collecting ducts adapt their function to the initial loss of Na+ to prevent further Na+ loss and extracellular volume decrease. This adaptation, which includes the overexpression of Na+, K+-ATPase, is thought to account