Merck
NISTRM8599
Henderson molybdenite
NIST® RM 8599
Synonim(y):
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
Wybierz wielkość
10 G
3790,00 zł
3790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
3790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MoS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
3790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
NIST®
gęstość
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Klucz InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Uran (U), Ren (Re), Osm(187Os)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)