Merck
901867
Sigma-Aldrich
Molybdenum disulfide ink for spin/spray coating
greener alternative
Synonim(y):
Atrament MoS2, Dyspersja MoS2
Wybierz wielkość
10 ML
1490,00 zł
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
1490,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MoS2
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Resistivity: 75-100 kΩ·cm; Prepared by spin-coating at 1000 rpm/30 s for 1 coat, followed by thermal annealing at 400°C in Ar/H2 for 3 hours
Formularz
dispersion
skład
Solid Content, 1.5-2.5%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
green
wielkość cząstki
≤0.4 μm
lepkość
2-4 mPa.s
bp
78 °C (Ethanol)
gęstość
0.78-0.88 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Mo]=S=S
Klucz InChI
IZCXEXNUAYYFRY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt należy do kategorii Enabling ekologicznych alternatyw, a zatem jest zgodny z "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Półprzewodnik typu n do stosowania w tranzystorach, fotodetektorach i fotowoltaice
Informacje prawne
Sprzedawane w ramach umowy transferu materiałów z grupą Marka Hersama na Uniwersytecie Northwestern
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Deep Jariwala et al.
Nano letters, 16(1), 497-503 (2015-12-15)
The recent emergence of a wide variety of two-dimensional (2D) materials has created new opportunities for device concepts and applications. In particular, the availability of semiconducting transition metal dichalcogenides, in addition to semimetallic graphene and insulating boron nitride, has enabled
Produkty
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.