Merck
NISTRM8543
NBS 18 (carbon isotopes in carbonatite)
NIST® RM 8543
Synonim(y):
Calcium carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
Beilstein:
8008338
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
gęstość
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)