Kluczowe dokumenty
GF11664075
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL603028
Wybierz wielkość
1 EA
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 116-640-75
rozmiar
60 × 60 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)