NIST8631B
Średni pył testowy (MTD)
NIST®SRM®
Wybierz wielkość
3740,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3740,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 20 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 8631B_cert
SRM 8631B_SDS
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)