Kluczowe dokumenty
NISTRM8631B
Sigma-Aldrich
Średni pył testowy (MTD)
NIST® RM 8631b, pkg of 20 g
Wybierz wielkość
20 G
3740,00 zł
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 G
3740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pkg of 20 g
producent / nazwa handlowa
NIST® RM 8631b
Zastosowanie
environmental
Opis ogólny
Jednostka materiału referencyjnego (RM) 8631b, średniego pyłu testowego ISO (MTD), składa się z 20 g naturalnego pyłu mineralnego, który jest niejednorodny pod względem składu i polidyspersyjny pod względem wielkości. RM 8631b jest przeznaczony do stosowania jako materiał pomocniczy do kalibracji przyrządów do pomiaru wielkości cząstek, zwłaszcza optycznych liczników cząstek, w połączeniu z opublikowanymi metodami standardowymi.
SRM 8631B_cert
SRM 8631B_SDS
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)