Kluczowe dokumenty
NIST8323
Ekstrakt białka drożdżowego
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 3 vials x 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Materiał referencyjny (RM) 8323 jest przeznaczony do wspierania pomiarów stosowanych do identyfikacji białek w złożonych mieszaninach białek, takich jak te stosowane w proteomice. RM 8323 może być wykorzystywany do oceny powtarzalności pomiarów w laboratorium lub porównywalności między laboratoriami lub między różnymi podejściami pomiarowymi [1]. RM 8323 może być również wykorzystywany do opracowywania i walidacji nowych metod pomiarowych do identyfikacji białek w złożonych mieszaninach białek. Jednostka RM 8323 składa się z trzech fiolek, z których każda zawiera 200 μl zamrożonego roztworu ekstraktu białka drożdży. Białka ekstrahowane z Saccharomyces cerevisiae zostały rozpuszczone w 50 mmol / L wodorowęglanu amonu w wodzie.
SRM 8323_cert
SRM 8323_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Protein
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)