Merck
NIST8040A
Sodium Oxalate Reductometric Standard
NIST®SRM®
Synonim(y):
Sodium oxalate, Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
NaOOCCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.00
Beilstein:
3631622
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
general analytical
format
neat
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Inne uwagi
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium Oxalate (Na2C2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta