Kluczowe dokumenty
NIST691
Iron oxide, reduced
NIST® SRM® 691
Wybierz wielkość
100 G
3460,00 zł
3460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
3460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania w ocenie metod chemicznych i kalibracji związanych z emisją optyczną i rentgenowskimi metodami analizy spektrometrycznej. SRM jest drobno sproszkowanym materiałem i musi być przechowywany w szczelnie zamkniętej butelce, gdy nie jest używany. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 691_cert
SRM 691_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tlenek glinu (Al2O3), tlenek wapnia (CaO), chrom (Cr), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe ogółem), tlenek magnezu (MgO), tlenek manganu(II) (MnO), fosfor (P), Potas (K), Dwutlenek krzemu (SiO2), Tlenek sodu (Na2O), Dwutlenek tytanu (TiO2), Wanad (V)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Węgiel całkowity, żelazo metaliczne, nikiel (Ni), siarka (S), wolfram (W), cyrkon (Zr), arsen (As), kadm (Cd), ołów (Pb), molibden (Mo), azot (N), cyna (Sn), cynk (Zn)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)