Kluczowe dokumenty
NIST54D
Bearing metal (tin base)
NIST® SRM® 54d
Wybierz wielkość
75 G
4300,00 zł
4300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
75 G
4300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 75 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Tin (Sn), Antimony (Sb), Copper (Cu), Lead (Pb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Iron (Fe), Silver (Ag), Nickel (Ni)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)