Kluczowe dokumenty
NIST3451
Low temperature Seebeck coefficient standard
Wybierz wielkość
1 EA
4030,00 zł
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of bar
producent / nazwa handlowa
NIST®
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 3451 zawiera artefakt w kształcie paska o wzorze chemicznym Bi2Te3+x, o wymiarach około 3,5 mm × 2,5 mm × 8,0 mm. Materiał jest niestechiometrycznym tellurkiem bizmutu o przewodnictwie typu n i stosunku molowym Bi/Te około 2/3.
SRM 3451_cert
SRM 3451_SDS
Zastosowanie
Ten SRM jest przeznaczony do kalibracji przyrządów do pomiaru współczynnika Seebecka dla materiałów sypkich w zakresie temperatur od 10 K do 390 K.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikowanymi wartościami, uzyskanymi przy użyciu systemu pomiaru właściwości fizycznych Quantum Designphysical Measurement System (PPMS) za pomocą techniki różnicowego stanu ustalonego (DC); analiza niepewności została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi określonymi w przewodniku ISO.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)