Kluczowe dokumenty
BCR176R
Fly ash (trace elements)
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
City waste incineration ash (trace elements)
Wybierz wielkość
40 G
1720,00 zł
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
40 G
1720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR176R.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Britta Vortmann-Westhoven et al.
Electrophoresis, 38(3-4), 540-546 (2016-11-22)
In this work, we present a novel electrophoretic method that was developed for the determination of lithium and transition metals in LiNi