Merck
NIST2620A
Carbon dioxide in nitrogen
NIST SRM 2620a, nominal 1 % mol/mol
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
air monitoring
environmental
format
mixture
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Carbon dioxide (CO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon monoxide (CO), Water (H2O), Total Hydrocarbon, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)