Wybierz wielkość
6140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6140,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
SRM 2165_cert
SRM 2165_SDS
Inne uwagi
Antymon (Sb), Arsen (As), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Ołów (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Niob (Nb), Fosfor (P), Srebro (Ag) Siarka (S), Cyna (Sn), Tytan (Ti), Wanad (V)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Bor (B), węgiel (C), aluminium (Al), bizmut (Bi), magnez (Mg), selen (Se), krzem (Si), tantal (Ta), tellur (Te)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)