Przejdź do
1367606
USP
Związany z linezolidem związek D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(5R)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-5-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-2-oxazolidinone, (R)-[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl methanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19FN2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.38
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
linezolid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CO[S](=O)(=O)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C15H19FN2O6S/c1-25(20,21)23-10-12-9-18(15(19)24-12)11-2-3-14(13(16)8-11)17-4-6-22-7-5-17/h2-3,8,12H,4-7,9-10H2,1H3/t12-/m1/s1
InChI key
UCVIKCGVGWBTTI-GFCCVEGCSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Linezolid Related Compound D Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Linezolid.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3025PHR3027PHR3024
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
API family
linezolid
API family
linezolid
API family
linezolid
API family
linezolid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związany z linezolidem związek D
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)