Kluczowe dokumenty
NIST2160
Low alloy steel
NIST® SRM® 2160, carbon & sulfur only
Wybierz wielkość
200 G
4090,00 zł
4090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 G
4090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 200 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) ma postać szpilek o średnicy 4 mm, długości 12 mm i wadze około 1 g każda. SRM 2159 jest przeznaczony przede wszystkim do kalibracji przyrządów używanych do oznaczania węgla i siarki w stali. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 2160_cert
SRM 2160_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Węgiel (C), Siarka (S)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)