Przejdź do
09804
Boc-β-(2-furyl)-D-Ala-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-furyl)propionic acid (dicyclohexylammonium) salt, Boc-3-(2-furyl)-D-alanine (dicyclohexylammonium) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
614,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO5 · C12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc3ccco3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO5.C12H23N/c1-12(2,3)18-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-17-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m1./s1
InChI key
QYEOQPFAYJEDFE-SBSPUUFOSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)