Merck
NIST1669B
Propane in air
NIST® SRM® 1669b, nominal 500 mmol/mol
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
mixture
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Propane (C3H8)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Water (H2O), Argon (Ar), Carbon dioxide (CO2), Oxygen (O), Total hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)