Kluczowe dokumenty
NIST1661A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1661A
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produkt NIST1661A nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
mixture
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Dwutlenek siarki (SO2)
Wartość referencyjna/informacyjna jest dostarczana dla następujących analitów.
Woda (H2O), węglowodory ogółem, azot (N)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)