Merck
NIST1617B
Sulfur in kerosene
NIST® SRM® 1617b, (high level)
Synonim(y):
Kerosene
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nie można obecnie kupić produktu NIST1617B. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.23 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
442 °F
granice wybuchowości
5 %
opakowanie
pkg of 100 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
bp
190-250 °C (lit.)
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Parafiny, monocykloparafiny, dicykloparafiny, alkilobenzeny, indany i tetraliny, naftaleny
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)