Kluczowe dokumenty
NIST1218
Low alloy steel
NIST SRM 1218, high silicon
Wybierz wielkość
1 DISC
4260,00 zł
4260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 DISC
4260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Siarka (S), Miedź (Cu), Chrom (Cr), Aluminium (Al)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Nikiel (Ni), Fosfor (P), Tytan (Ti), Cyrkon (Zr), Kobalt (Co), Molibden (Mo), Wanad (V), Krzem (Si), Wapń (Ca)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)