NISTC1285
Low alloy steel
NIST® SRM® C1285, (A242) (mod.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Węgiel (C), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S), krzem (Si), miedź (Cu), nikiel (Ni), chrom (Cr), wanad (V), molibden (Mo), kobalt (Co), cer (Ce), cyna (Sn)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Arsen (As), Wolfram (W), Cyrkon (Zr), Aluminium (Al), Antymon (Sb)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Węgiel (C), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S), krzem (Si), miedź (Cu), nikiel (Ni), chrom (Cr), wanad (V), molibden (Mo), kobalt (Co), cer (Ce), cyna (Sn)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Arsen (As), Wolfram (W), Cyrkon (Zr), Aluminium (Al), Antymon (Sb)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)