Kluczowe dokumenty
NIST1134
Low alloy steel
NIST® SRM® 1134, high silicon
Wybierz wielkość
1 DISC
3710,00 zł
3710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 DISC
3710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Węgiel (C), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Fosfor (P), Krzem (Si), Siarka (S), Cyna (Sn)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Arsen (As), Kobalt (Co), Żelazo (Fe), Antymon (Sb), Tytan (Ti), Wanad (V), Cyrkon (Zr)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)