Kluczowe dokumenty
N1130000
Norcyclobenzaprine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine
Wybierz wielkość
25 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.36
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cyclobenzaprine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CCC=C1c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)C
InChI
1S/C19H19N/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3
Klucz InChI
XECQQDXTQRYYBH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Norcyclobenzaprine EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)