Kluczowe dokumenty
N1000000
Nitrosotriaminopyrimidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine
Wybierz wielkość
20 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.13
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
triamterene
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nc(c(c(n1)N)N=O)N
InChI
1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
Klucz InChI
XLQQJSWJHHKLOK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny nitrozotriaminopirymidyny EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C L Meng et al.
Nutrition and cancer, 14(3-4), 207-217 (1990-01-01)
The inhibitory effect of topical garlic extract on 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced oral carcinogenesis in Syrian hamsters was studied to define the local anticarcinogenicity of garlic. Two other chemicals, benzo[a]pyrene (BP) and 5-nitroso-2,4,6-triaminopyrimidine (NTP), were also testing materials. All chemicals were applied