Kluczowe dokumenty
MTOX1000CC24
Zaprojektowane komórki kontrolne Caco-2
Human male colorectal tissue, adenocarcinoma
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Zaprojektowane komórki kontrolne Caco-2, one assay ready, 24-well plate
pochodzenie biologiczne
human male colorectal tissue (Source Disease: adenocarcinoma)
Formularz
liquid
Opis ogólny
Trzytygodniowy czas realizacji produkcji rozpoczyna się w poniedziałek po zakupie, w trzecim tygodniu płytki są wysyłane we wtorek i odbierane w środę lub czwartek. Jako produkt biologiczny, który jest wysyłany w temperaturze pokojowej, komórki muszą zostać przetworzone natychmiast po ich otrzymaniu.
Do zakupu wymagane są co najmniej 4 płytki gotowe do testów. Po złożeniu zamówienia należy odczekać 1 tydzień, aż płytki zostaną wysiane. Płytki zostaną wysłane do klienta w 16 dniu 21-dniowego procesu hodowli.
Zastosowanie
Transporter Function in Caco-2 Cells with Targeted P-Glycoprotein, MRP2 and BCRP Gene Knockout Using Zinc Finger Nucleases
Comparison of Function and Relative Transporter Protein Concentrations in Caco-2 Cells with Single and Double Knockouts of the ABCB1, ABCG2, and ABCC2 Genes
Caco-2 Transporter Knockout Cell Based Assays.
Cechy i korzyści
- The 24-well Transwell format enables the these cells to be included in standard drug transporter protocols
- Test na ludziach bez zakłóceń ze strony inhibitorów zwierzęcych
- 21-dniowy okres hodowli komórek jest skrócony do 6 dni, co pozwala klientom zaoszczędzić cenne zasoby.
Jakość
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Przedstawiamy artykuł na temat roli jelitowych transporterów Efflux we wchłanianiu leków.
We presents an article on The Role of Intestinal Efflux Transporters In Drug Absorption.
Utilize these Caco-2 cell based assay tools for screening small molecule drug compounds prior to clinical studies and submission to regulatory agencies.
Wykorzystaj te narzędzia testowe oparte na komórkach Caco-2 do badań przesiewowych małych cząsteczek leków przed badaniami klinicznymi i przedłożeniem ich agencjom regulacyjnym.