Kluczowe dokumenty
M1770180
Methyl ricinoleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoleate, Ricinoleic acid methyl ester
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
methyl ricinoleate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
Klucz InChI
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)