LTN-AH2-1
LoTox Natural Ara h 2(Arachis hypogaea allergen 2), orzeszki ziemne
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Wybierz wielkość
4770,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4770,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
17-19 kDa (doublet)
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Źródło: Jasno prażona mąka z orzeszków ziemnych (odmiana Runner)
Formuła: Bez konserwantów i nośników w sterylnej, wolnej od endotoksyn soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Stężenie: Patrz ulotka produktu
Oczyszczanie: Z delipidowanego ekstraktu z orzeszków ziemnych za pomocą wieloetapowej chromatografii. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%
Uwagi:
(1) Ara h 2 pojawia się jako dublet.
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)