Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
64,5 kDa (monomer)
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Blanszowane orzeszki ziemne, rozdrobnione (odmiana Runner)
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Sterylnie filtrowany
Stężenie: Patrz ulotka produktu
Oczyszczanie: Z delipidowanego ekstraktu z orzeszków ziemnych metodą chromatografii powinowactwa. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%
Uwagi:
(1) Górne pasmo to trimer Ara h 1.
(2) Mniejsze pasma poniżej monomeru to fragmenty Ara h 1.
(3) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
(4) Produkt LoTox, endotoksyna < 0,03 EU/μg.
Źródło: Blanszowane orzeszki ziemne, rozdrobnione (odmiana Runner)
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Sterylnie filtrowany
Stężenie: Patrz ulotka produktu
Oczyszczanie: Z delipidowanego ekstraktu z orzeszków ziemnych metodą chromatografii powinowactwa. Czystość na wybarwionym srebrem SDS-PAGE >95%
Uwagi:
(1) Górne pasmo to trimer Ara h 1.
(2) Mniejsze pasma poniżej monomeru to fragmenty Ara h 1.
(3) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
(4) Produkt LoTox, endotoksyna < 0,03 EU/μg.
Disclaimer
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?