L0800000
Lynestrenol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(17α)-19-Norpregn-4-en-20-yn-17-ol
Wybierz wielkość
631,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
631,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lynestrenol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCCC=C4CC3)CC2)CC1)C)C#C
InChI
1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Klucz InChI
YNVGQYHLRCDXFQ-XGXHKTLJSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)