Kluczowe dokumenty
IRMM654
Zinc 68Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
Wybierz wielkość
5 ML
4020,00 zł
4020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
4020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
czystość izotopowa
 68Zn
producent / nazwa handlowa
JRC
stężenie
0.5 M in nitric acid
Format
single component solution
temp. przechowywania
10-30°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM654.
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)