Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
746,00 zł
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
shot
reaction suitability
core: zinc
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
5 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
electroplating
semiconductor synthesis
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form shot | form shot | form powder | form foil |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis |
| density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) |
| resistivity 5.8 μΩ-cm, 20°C | resistivity 5.8 μΩ-cm, 20°C | resistivity 5.8 μΩ-cm, 20°C | resistivity 5.8 μΩ-cm, 20°C |
| bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?