Kluczowe dokumenty
IRMM018A
28Si (SiO2)
IRMM®, certified reference material, Isotope abundance ratio
Wybierz wielkość
5 G
7480,00 zł
7480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
7480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
7480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
czystość izotopowa
 18O
 29Si
 28Si
 30Si
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
neat
Komentarz do analizy
For more information please see:
IRMM018A
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2