H0325000
Hexetidine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hexetidine, mixture of stereoisomers, 5-Amino-1,3-bis(2-ethylhexyl)hexahydro-5-methylpyrimidine, NSC 17764
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hexetidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4649 (lit.)
tw
160 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
InChI
1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
Klucz InChI
DTOUUUZOYKYHEP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- To identify pure liquid salt forms of aspirin
- Of alkyl based selective displacers for protein purification via ion exchange chromatography
- Of the in vivo application of models for testing drugs against nonreplicating Mycobacterium tuberculosis
- Nutrient-sensitized screening for drugs that shift the energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
- Inhibition of angiogensis
- Screening antimalarial drugs
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta