Kluczowe dokumenty
F0041000
Fenbufen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
γ-Oxo-(1,1′-biphenyl)-4-butanoic acid
Wybierz wielkość
972,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
972,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fenbufen
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
184-187 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
Klucz InChI
ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)