Przejdź do
293598
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
98%
Synonim(y):
3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-3-(aminosulfonyl)benzoic acid, 4-Chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
692,00 zł
519,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(SO2NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-882-1
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
256-258 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChI key
FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid is the major metabolite of tripamide (N-(4-aza-endo-tricyclo[5.2.1.0(2,6))]-decan-4-yl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide), new antihypertensive agent. It is present as impurity in clopamide tablets and has been quantitated by chromatographic-densitometric method.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)