ERMBB389
Bovine urine (stilbenes)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBB389.
ERMBB389.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)