Kluczowe dokumenty
ERMBB184
Bovine muscle (trace elements)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
7 G
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
7 G
1400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
Opis ogólny
Certyfikowane dla ułamków masowych As, Cd, Cu, Fe, Mn, Se, Zn
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBB184.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe: Arsen (As), Kadm (Cd), Wapń (Ca), Chlorek, Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Rtęć (Hg), Potas (K), Selen (Se), Sód (Na), Cynk (Zn)
Grupa matryc: Mięso
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)