Przejdź do
ERMAC059
Aflatoxin G1 solution
3.78 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.27
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-835-2
Beilstein/REAXYS Number:
1299768
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
concentration
3.78 μg/g in acetonitrile
application(s)
general analytical
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h3,5-6,8,17H,2,4H2,1H3
InChI key
XWIYFDMXXLINPU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
ERMAC059
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMAC060ERMAC057ERMAC058
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
3.78 μg/g in acetonitrile
concentration
3.80 μg/g in acetonitrile
concentration
3.79 μg/g in acetonitrile
concentration
3.80 μg/g in acetonitrile
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aflatoxin G1 solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)