Kluczowe dokumenty
E2499900
Etofenamate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester
Wybierz wielkość
50 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18F3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
etofenamate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2c(cccc2)C(=O)OCCOCCO
InChI
1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
Klucz InChI
XILVEPYQJIOVNB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Etofenamat EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Vanderstraeten et al.
Acta Belgica. Medica physica : organe officiel de la Societe royale belge de medecine physique et de rehabilitation, 13(3), 139-141 (1990-07-01)
In this 60 patient study of sports traumatology due to football injuries, etofenamate gel proved equally effective as oral naproxen on the overall pain scores (65% none to mild pain for etofenamate versus 86% for naproxen; p greater than 0.05).
Action spectrum for etofenamate photoallergic contact dermatitis.
Alastair Kerr et al.
Contact dermatitis, 65(2), 117-118 (2011-07-13)
Contact dermatitis due to etofenamate.
L Guerra et al.
Contact dermatitis, 26(3), 199-199 (1992-03-01)
Meral Şen et al.
Digestive diseases and sciences, 54(12), 2742-2747 (2009-01-02)
Pain and diaphragmatic dysfunction are the major reasons for postoperative pulmonary complications after upper abdominal surgery. Preoperative administration of analgesics helps to reduce and prevent pain. The objective of this study was first to research the rate of pulmonary complications
Allergic and photoallergic contact dermartitis from etofenamate: study of 14 cases.
J J Goday Buján et al.
Contact dermatitis, 61(2), 118-120 (2009-08-27)