Kluczowe dokumenty
DLW451300
Sigma-Aldrich
1240 8669 Roztwór A mieszaniny reakcyjnej UGT 2 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
UGT Reaction Mix składa się z dwóch roztworów: Roztwory A i B. Są one sprzedawane oddzielnie. Roztwór A zawiera 25 mM UDPGA (kwas urydyno-difosforanowo-glukuronowy), niezbędny kofaktor enzymu UGT. Połączenie obu roztworów służy jako odczynnik do glukuronidacji przez mikrosomy, S9 i rekombinowane enzymy UGT.
Corning UGT Reaction Mix jest zoptymalizowany do stosowania z rekombinowanymi enzymami Corning oraz mikrosomami wątroby i produktami S9. Za pomocą każdego systemu można wykonać od 200 do 400 testów enzymatycznych, w zależności od projektu eksperymentu.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gentest is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)