DEN2501
Density Standard (25 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 0.6552 g/mL at 25 °C
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ASTM® D1480
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
gęstość
0.6552 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
format
mixture
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Manufactured and verified in an ISO 17025 and ISO 17034 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.01%
- Certified density value following ASTM D1480
- Provided in a tamper-evident packaging to assure safe delivery
- Marked holographically to ensure authenticity
- Compliant to ASTM and IP test method protocols
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on expiry date and storage conditions for an effective audit
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.