Przejdź do
D9516
Diaveridine
analytical standard, ≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-2,4-pyrimidinediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
756,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
258464
MDL number:
756,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
InChI
1S/C13H16N4O2/c1-18-10-4-3-8(6-11(10)19-2)5-9-7-16-13(15)17-12(9)14/h3-4,6-7H,5H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17)
InChI key
LDBTVAXGKYIFHO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Dhfr(24312)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46706PHR32311184118
Diaveridine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1184118
Diaveridine
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Gene Information
rat ... Dhfr(24312)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diaveridine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Residue Reviews: Residues of Pesticides and Other Contaminants in the Total Environment (2012)
A Tanabe et al.
Nihon yakurigaku zasshi. Folia pharmacologica Japonica, 86(6), 411-415 (1985-12-01)
The preventive effect of sulfaquinoxaline and diaveridine in combination against leucocytozoon infection in White Leghorn female chickens was tested in a field trial. The experiment was initiated when the animals were 120 days old, and it lasted for 10 weeks.
Tomoko Ono-Ogata et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 39(1), 43-48 (2002-01-29)
We examined the mutagenic activities of six antiprotozoal drugs (three diaminopyrimidine compounds [pyrimethamine, diaveridine, and trimethoprim] and three 8-aminoquinoline derivatives [primaquine, pentaquine, and pamaquine]) in Escherichia coli WP2uvrA/pKM101 and Salmonella typhimurium TA100 and TA98 with and without nitrite treatment. The
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D9516-250MG04061835512454